3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303200-1G OR303200-500MG
APOSOR303200-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR303200-1G APOSOR303200-500MG
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Formule: C₉H₁₂Br₂OSi
MW: 324,084 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23136036
Numéro CAS: 856766-98-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité