6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromo-1,7-naphthyridin-6-amine
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Formule: C₈H₆BrN₃
MW: 224,057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09702034
Numéro CAS: 5912-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité