5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303238-1G OR303238-500MG
APOSOR303238-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR303238-1G APOSOR303238-500MG
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂S
MW: 158,178 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06376749
Numéro CAS: 22131-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité