N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303265-1G OR303265-500MG
APOSOR303265-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303265-1G APOSOR303265-500MG
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Formule: C₁₀H₁₄ClN₅O₂
MW: 271,703 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24447580
Numéro CAS: 1432903-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité