3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303301-1G OR303301-500MG
APOSOR303301-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR303301-1G APOSOR303301-500MG
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Formule: C₁₆H₁₅Br₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22052128
Numéro CAS: 121602-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité