N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303306-1G OR303306-500MG
APOSOR303306-1GEA 190 EUR InStock
APOSOR303306-1G APOSOR303306-500MG
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1R)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656048
Numéro CAS: 118743-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité