5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303313-1G OR303313-500MG
APOSOR303313-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR303313-1G APOSOR303313-500MG
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Formule: C₁₁H₁₁IO₂
MW: 302,108 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18648151
Numéro CAS: 436091-93-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité