3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Formule: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18785174
Numéro CAS: 156258-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité