3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30332-10G OR30332-1G OR30332-5G
APOSOR30332-10GEA 691 EUR InStock
APOSOR30332-10G APOSOR30332-1G APOSOR30332-5G
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₄S
MW: 315,344 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173714
Numéro CAS: 175278-50-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité