[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(trimethylsilyl)ethynyl]-1,3,2-dioxaborolane, Trimethyl((4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl)silane, [(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethynyl]trimethylsilane
OR303320-250MG
APOSOR303320-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR303320-250MG
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₂₁BO₂Si
MW: 224,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13182130
Numéro CAS: 159087-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité