Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Methylsydnone 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Methyl-1,2,3-oxadiazol-3-ium-5-olate

OR303325-1G OR303325-500MG
APOSOR303325-1GEA 260 EUR InStock
APOSOR303325-1G APOSOR303325-500MG
3-Methylsydnone 95%
3-Methylsydnone


Formule: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,076 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25948959
Numéro CAS: 6939-12-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité