4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303329-1G OR303329-500MG
APOSOR303329-1GEA 1070 EUR InStock
APOSOR303329-1G APOSOR303329-500MG
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Formule: C₁₂H₉N₄O₂·Cl
MW: 276,678 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25948723
Numéro CAS: 114853-42-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité