3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR30333-10G OR30333-1G OR30333-5G
APOSOR30333-10GEA 519 EUR InStock
APOSOR30333-10G APOSOR30333-1G APOSOR30333-5G
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Formule: C₁₅H₁₀ClNO₄S
MW: 335,762 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02090622
Numéro CAS: 175278-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité