Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303340-1G OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR303340-1G APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₆Cl₂N₂O₂
MW: 245,062 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415252
Numéro CAS: 919354-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité