L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dimesna
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Disodium 2,2'-dithiobisethane sulphonate, Sodium 2,2'-disulphanediyldiethanesulphonate
OR303346-1G OR303346-5G OR303346-250MG
APOSOR303346-1GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR303346-1G APOSOR303346-5G APOSOR303346-250MG
Dimesna
Dimesna
Formule: C₄H₈O₆S₄·2Na
MW: 326.342 g/mol
Point de fusion: >274 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00868218
Numéro CAS: 16208-51-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité