Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR303375-1G OR303375-5G OR303375-10G
APOSOR303375-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR303375-1G APOSOR303375-5G APOSOR303375-10G
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Benzene-1,4-diylbis(dimethylsilanol)
Formule: C₁₀H₁₈O₂Si₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039516
Numéro CAS: 2754-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité