Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303585-500MG OR303585-5G OR303585-1G
APOSOR303585-500MGEA 102 EUR InStock
APOSOR303585-500MG APOSOR303585-5G APOSOR303585-1G
Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(3-pyridinyl)-2-propenoate
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 90 °C (0.007 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02177443
Numéro CAS: 28447-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité