tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303933-1G OR303933-500MG OR303933-5G
APOSOR303933-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR303933-1G APOSOR303933-500MG APOSOR303933-5G
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₀ClN₃O₅
MW: 369,8 g/mol
Point de fusion: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375448
Numéro CAS: 1383468-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité