2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR303999-1G OR303999-500MG
APOSOR303999-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR303999-1G APOSOR303999-500MG
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,268 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10014481
Numéro CAS: 68220-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité