(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR304052-1G OR304052-250MG
APOSOR304052-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR304052-1G APOSOR304052-250MG
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
(R)-(-)-2-Hydroxyhex-5-ene
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,159 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C
Densité: 0.828 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427201
Numéro CAS: 17397-29-4
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité