1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304325-1G OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR304325-1G APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Formule: C₃H₈N₂O·2ClH
MW: 161,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30471612
Numéro CAS: 2007919-87-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité