N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR30433-1G OR30433-500MG
APOSOR30433-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR30433-1G APOSOR30433-500MG
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445602
Numéro CAS: 325715-13-7
EINECS: 608-756-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité