N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304378-1G OR304378-500MG
APOSOR304378-1GEA 1040 EUR InStock
APOSOR304378-1G APOSOR304378-500MG
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂O·ClH
MW: 164,633 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29059329
Numéro CAS: 1860028-37-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité