1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 589 EUR InStock
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19229282
Numéro CAS: 1193397-42-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité