5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304393-1G OR304393-250MG OR304393-500MG
APOSOR304393-1GEA 1270 EUR InStock
APOSOR304393-1G APOSOR304393-250MG APOSOR304393-500MG
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,124 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30471638
Numéro CAS: 2007921-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité