3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304398-1G OR304398-5G
APOSOR304398-1GEA 700 EUR InStock
APOSOR304398-1G APOSOR304398-5G
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀N₂·2ClH
MW: 241,201 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185054
Numéro CAS: 13323-42-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité