L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 705 EUR InStock
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formule: C₇H₁₂N₂O
MW: 140.183 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23378266
Numéro CAS: 1422062-20-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité