Spiro[3.3]heptan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1270 EUR InStock
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23884142
Numéro CAS: 1502422-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité