4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304428-250MG OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA 833 EUR InStock
APOSOR304428-250MG APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O·2ClH
MW: 229,147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26096846
Numéro CAS: 1439897-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité