6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 678 EUR InStock
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154,206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19651152
Numéro CAS: 855398-57-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité