tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305000-1G OR305000-250MG
APOSOR305000-1GEA 763 EUR InStock
APOSOR305000-1G APOSOR305000-250MG
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
tert-Butyl (3,4-diaminophenyl)carbamate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂
MW: 223,272 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13182465
Numéro CAS: 937372-03-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité