5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305083-1G OR305083-250MG
APOSOR305083-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR305083-1G APOSOR305083-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
MW: 180,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781535
Numéro CAS: 102735-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité