tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-5-(tert-butoxycarbonyl)-1H-indazole
OR305101-250MG OR305101-1G
APOSOR305101-250MGEA 67.2 EUR InStock
APOSOR305101-250MG APOSOR305101-1G
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
tert-Butyl 4-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22572308
Numéro CAS: 1203662-37-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité