4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 459 EUR InStock
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,173 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08668843
Numéro CAS: 15548-89-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité