3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Carboxy-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
OR305191-1G OR305191-250MG
APOSOR305191-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR305191-1G APOSOR305191-250MG
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-6-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06254751
Numéro CAS: 24638-31-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité