5-Chloroisoindolin-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305284-1G OR305284-250MG
APOSOR305284-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR305284-1G APOSOR305284-250MG
5-Chloroisoindolin-1-one
5-Chloroisoindolin-1-one
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,592 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234731
Numéro CAS: 74572-29-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité