3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305297-250MG OR305297-1G
APOSOR305297-250MGEA 120 EUR InStock
APOSOR305297-250MG APOSOR305297-1G
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
3-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506114
Numéro CAS: 935269-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité