Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR305438-1G OR305438-250MG
APOSOR305438-1GEA 284 EUR InStock
APOSOR305438-1G APOSOR305438-250MG
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate 96%
Methyl 8-oxo-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,215 g/mol
Point de fusion: 60…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03271523
Numéro CAS: 52506-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité