6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (Isoquinolin-6-yl)methanol, 6-(Hydroxymethyl)-2-azanaphthalene, Isoquinolin-6-ylmethanol
OR30565-1G OR30565-250MG
APOSOR30565-1GEA 358 EUR InStock
APOSOR30565-1G APOSOR30565-250MG
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
6-(Hydroxymethyl)isoquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,185 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226912
Numéro CAS: 188861-59-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité