6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-(Bromomethyl)-2-azanaphthalene hydrobromide
OR30570-1G OR30570-100MG OR30570-250MG
APOSOR30570-1GEA 418 EUR InStock
APOSOR30570-1G APOSOR30570-100MG APOSOR30570-250MG
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
6-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
MW: 302,993 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12022337
Numéro CAS: 188861-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité