3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR306025-1G OR306025-250MG
APOSOR306025-1GEA 906 EUR InStock
APOSOR306025-1G APOSOR306025-250MG
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
3-(2-Chlorophenyl)-3-methylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₃ClO₂
MW: 212,673 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16308461
Numéro CAS: 91427-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité