3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306108-1G OR306108-25G OR306108-5G
APOSOR306108-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR306108-1G APOSOR306108-25G APOSOR306108-5G
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride 97%
3-Methyloxetan-3-amine hydrochloride
Formule: C₄H₉NO·ClH
MW: 123,581 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17676116
Numéro CAS: 1363404-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité