(Cyclopropylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR306202-1G OR306202-250MG
APOSOR306202-1GEA 217 EUR InStock
APOSOR306202-1G APOSOR306202-250MG
(Cyclopropylmethyl)hydrazine dihydrochloride
(Cyclopropylmethyl)hydrazine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂·2ClH
MW: 159,057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834106
Numéro CAS: 809282-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité