5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR306261-1G OR306261-5G
APOSOR306261-1GEA 277 EUR InStock
APOSOR306261-1G APOSOR306261-5G
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
5-Amino-1,4-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₉N₃
MW: 111,145 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C
Point de fusion: 168…170 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059942
Numéro CAS: 3524-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité