4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR306606-1G OR306606-250MG OR306606-5G
APOSOR306606-1GEA 575 EUR InStock
APOSOR306606-1G APOSOR306606-250MG APOSOR306606-5G
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
4-Cyclopropylpyridin-3-amine
Formule: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22379683
Numéro CAS: 1365763-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité