tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307167-1G OR307167-5G
APOSOR307167-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR307167-1G APOSOR307167-5G
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
tert-Butyl 3-bromo-1H-pyrazole-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976492
Numéro CAS: 1448855-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité