1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(1-Ethoxy-ethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
OR307170-1G OR307170-25G OR307170-5G
APOSOR307170-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR307170-1G APOSOR307170-25G APOSOR307170-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁IN₂O
MW: 266,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22123601
Numéro CAS: 575452-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité