1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR307174-1G OR307174-5G
APOSOR307174-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR307174-1G APOSOR307174-5G
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
1H-Pyrazole-4-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₄H₄N₂O·ClH
MW: 132,548 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09759205
Numéro CAS: 1197230-88-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité