2-(Furan-3-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR307188-1G OR307188-250MG OR307188-100MG
APOSOR307188-1GEA 346 EUR InStock
APOSOR307188-1G APOSOR307188-250MG APOSOR307188-100MG
2-(Furan-3-yl)acetic acid
2-(Furan-3-yl)acetic acid
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01859888
Numéro CAS: 123617-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité