2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,6-dimethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3,6-Dimethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307517-1G OR307517-5G
APOSOR307517-1GEA 293 EUR InStock
APOSOR307517-1G APOSOR307517-5G
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3,6-dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂·ClH
MW: 208,687 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703335
Numéro CAS: 1170838-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité